55069
Adaptateur pour tuyau
M6 female, 10-32 male
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK adapter (one-piece design)
Description
for chromatography applications
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
1000 psi max. pressure (69 bar)
Volume engendré de l'adaptateur
6.70 μL
Diam. de l'orifice
0.030 in. (0.75 mm)
Raccords
10-32 male
M6 female