ZRB2292
Anti-Mucin-14/EMCN Antibody, clone 1E8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Endomucin, Endomucin-2, Gastric cancer antigen Ga34, MUC-14
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E8, recombinant monoclonal
Description
1E8 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 27.45 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal cytoplasmic domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... EMCN(51705)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in bEND.3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Mucin-14/EMCN in bEND.3 cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Mucin-14/EMCN in bEND.3 and HepG2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Mucin-14/EMCN with a KD of 2.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Mucin-14/EMCN in human kidney tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Mucin-14/EMCN in one million bEND.3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable