WH0007532M2
Monoclonal Anti-YWHAG antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-14-3-3 Gamma, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma polypeptide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... YWHAG(7532)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
TSADGNEKKIEMVRAYREKIEKELEAVCQDVLSLLDNYLIKNCSETQYESKVFYLKMKGDYYRYLAEVATGEKRATVVESSEKAYSEAHEISKEHMQPTH
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable