SRP6063
PIN1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DOD, NIMA-interacting protein 1, PPIase Pin1, Rotamase Pin1, UBL5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
18.2 kDa (163 aa)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PIN1(5300)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3