SRP2106
TATA box binding protein,GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC117320, MGC126054, MGC126055, SCA17, TFIID
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~64.4 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
350 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TBP(6908)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.