SRP0451
BRD2 (65-187) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥81% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FSH, NAT, RING3, RNF3, bromodomain containing 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥81% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
41.4 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BRD2(6046)
Description générale
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable