SML3337
CBR-470-1, racemic
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(± )-3-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-4-(isobutylamino)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, 3-Thiophenamine, 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]tetrahydro-N-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, (3R,4S)-rel- (ACI)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2%, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable