SML2795
IMP-1700
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[4-[thioxo[[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]methyl]-1-piperazinyl]-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(4-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamothioyl)piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C1=CN(C2CC2)C(C=C(N3CCN(C(NC4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)=S)CC3)C(F)=C5)=C5C1=O)=O
Clé InChI
DMUZWIXJZNKJPP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable