SML2547
KCC-07
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=CC=C1
Clé InChI
GIGNWEDIMLUWCT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable