SML0535
Sufentanil citrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide citrate, R-33800, Sufentanyl citrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H30N2O2S.C6H8O7/c1-3-21(25)24(19-8-5-4-6-9-19)22(18-26-2)12-15-23(16-13-22)14-11-20-10-7-17-27-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-10,17H,3,11-16,18H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
OJCZPLDERGDQRJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable