Principaux documents
SMB00160
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](OCCC(=O)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O8/c16-7-11-12(19)13(20)14(21)15(23-11)22-6-5-10(18)8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,11-17,19-21H,5-7H2/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
NPAQHLFPEOMKAL-UXXRCYHCSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable