Principaux documents
PHL83917
Tinnevellin glucoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(c(c(c(c3)C)C(=O)C)O)c(c2)OC
InChI
1S/C20H24O9/c1-8-4-10-5-11(6-12(27-3)15(10)17(24)14(8)9(2)22)28-20-19(26)18(25)16(23)13(7-21)29-20/h4-6,13,16,18-21,23-26H,7H2,1-3H3/t13-,16-,18+,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
FEZDDTIDMGTSLT-CZNQJBLBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable