Principaux documents
SIHK1506
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA
Human Kinase PAN3 (siRNA2), Nano Scale 0.25 nmol
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Gamme de produits
MISSION®
Conditions de stockage
desiccated
Numéro d'accès NCBI
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PAN3(255967)
Description générale
The MISSION small scale siRNA are available at 0.25 nmol scale. Sigma′s siRNAs are designed with the Rosetta algorithm and are backed by Sigma-Aldrich′s predesigned siRNA guarantee. You can find all of these off-the-shelf siRNAs on YFG.
Forme physique
lyophilized powder
Autres remarques
Associated siRNA: SASI_Hs01_00123310
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable