SAB5702200
Anti-Human Ig Kappa Chain Antibody, clone 5E3S7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HCAK1, IGKCD, Km
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5E3S7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
25 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.27 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000 - 1:5000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGKC(3514)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1