MABT189
Anti-Delta3 Antibody, clone 1E7.2
clone 1E7.2, from mouse
Synonyme(s) :
Delta-like protein 3, Drosophila Delta homolog 3, Delta3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E7.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLL3(10683)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Delta3 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human liver tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable