SAB5700351
Anti-Phospho-CTNNB1-T41/S45 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CTNNB, CTNNB1, MRD19, armadillo, beta Catenin
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
85
9
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1.73mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr41/pSer45)
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable