Principaux documents
SAB4301602
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST2
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
DERMO1, FFDD3, SETLSS, bHLHa39
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Numéro d'accès
BC017907
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TWIST2(117581)
Immunogène
Fusion protein of human twist family bHLH transcription factor 2
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable