SAB4300102
Anti-phospho-AKT2 (pSer474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PKBB antibody produced in rabbit, Anti-PKBBETA antibody produced in rabbit, Anti-PRKBB antibody produced in rabbit, Anti-RAC-BETA antibody produced in rabbit, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~60 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(Q-F-SP-Y-S)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer474)
Informations sur le gène
human ... AKT2(208)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable