SAB4200521
Anti-phospho-VASP [pThr278] antibody produced in rabbit
~0.1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~0.1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 40 μL using HEK-293T cells overexpressing human VASP
western blot: 1:5000-10000 using human platelets cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr278)
Informations sur le gène
human ... VASP(7408)
mouse ... Vasp(22323)
rat ... Vasp(361517)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB4200521-200UL | 4061837875625 |