PZ0102
CP-93129 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
gray
Solubilité
deionized water: ≥5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.O=C1Nc2c(C=C1)[nH]cc2C3=CCNCC3
InChI
1S/C12H13N3O.2ClH.H2O/c16-11-2-1-10-12(15-11)9(7-14-10)8-3-5-13-6-4-8;;;/h1-3,7,13-14H,4-6H2,(H,15,16);2*1H;1H2
Clé InChI
UXDAADMPPAHNMY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.