PLA0021
Rabbit anti-CDC25a Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_001780.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... CDC25a(993)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable