P8477
Picotamide
Synonyme(s) :
4-Methoxy-N,N′-bis(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1C(=O)NCc2cccnc2)C(=O)NCc3cccnc3
InChI
1S/C21H20N4O3/c1-28-19-7-6-17(20(26)24-13-15-4-2-8-22-11-15)10-18(19)21(27)25-14-16-5-3-9-23-12-16/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,27)
Clé InChI
KYWCWBXGRWWINE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TBXA2R(6915)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable