P8147
Platelet-Derived Growth Factor from human platelets
PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
PDGF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.5-10.0 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
glycoprotein 28-31 kDa
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PDGFA(5154) , PDGFB(5155)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.