MAK486
Carbonyl Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Protein Carbonyl Content Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases; cancer; gastrointestinal diseases; aging/geriatric diseases; neurological disorders
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range from 12 to 250 µM carbonyl
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Convenient. The procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1