MAK203
DPP4 INHIBITOR SCREENING KIT
Sufficient for 100 Fluorometric tests
Synonyme(s) :
Adenosine Deaminase Complexing Protein-2 Inhibitor Screening Kit, CD26 Inhibitor Screening Kit, Dipeptidyl-Peptidase 4 Inhibitor Screening Kit
About This Item
Produits recommandés
Application(s)
pharmaceutical
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Composants de kit seuls
- DPP4 Assay Buffer
- DPP4 Substrate
- DPP4 Enzyme
- DPP4 Inhibitor, Sitagliptin
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup