J4252
JWH-015
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
(2-Methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL (with heating)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCn1c(C)c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H21NO/c1-3-15-24-16(2)22(20-12-6-7-14-21(20)24)23(25)19-13-8-10-17-9-4-5-11-18(17)19/h4-14H,3,15H2,1-2H3
Clé InChI
LJSBBBWQTLXQEN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Synthetic cannabinoids (e.g. "Spice") are a type of designer drug that provides a cannabis-type high.
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.