Principaux documents
HT903
Sigma-Aldrich
Decolorizer Solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Intended for use in the Sigma Gram Stain Procedure, HT90. This modification is based upon the work of Hucker and Conn
Composants
Isopropyl alcohol, 75%; acetone, 25%
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter