C2470
Coenzyme Q4
≥90%
Synonyme(s) :
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(geranylgeranyl)-1,4-benzoquinone, Q-4, Ubiquinone-20, Ubiquinone-4
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC1C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C29H44O4/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-17-23(5)18-19-25-24(6)26(30)28(32-7)29(33-8)27(25)31/h12,14,16,18,28-29H,9-11,13,15,17,19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+,23-18+
Clé InChI
MDLQEORKYVBTDV-INVBOZNNSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.