B6272
8-Bromoadenosine
powder
Synonyme(s) :
6-Amino-8-bromopurine riboside, 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -55 to -50°, c = 22-28 mg/mL in DMSO
Couleur
white
Pf
210-212 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
Informations sur le gène
rat ... Adora2a(25369)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable