Key Documents
A1352
Sigma-Aldrich
AMMC iodide
≥99% purity (NMR), solid
Synonyme(s) :
3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26INO3
Poids moléculaire :
431.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
AMMC iodide, ≥99% (NMR)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (NMR)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Pf
245 °C (lit.)
Solubilité
acetonitrile: soluble
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[I-].CC[N+](C)(CC)CCC1=C(C)c2ccc(OC)cc2OC1=O
InChI
1S/C18H26NO3.HI/c1-6-19(4,7-2)11-10-16-13(3)15-9-8-14(21-5)12-17(15)22-18(16)20;/h8-9,12H,6-7,10-11H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OAQIUABCTPFMOC-UHFFFAOYSA-M
Application
AMMC is demethylated by Human CYP2D6 to the fluorescent product 3-[2-(N,N-diethyl-N-methylammonium)ethyl]-hydroxy-4-methylcoumarin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable