05260
L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-Alanyl-(R)-1-aminoethylphosphonic acid, Alafosfalin, Alaphosphin
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −45±2°, c = 1% in H2O
Couleur
white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1
Clé InChI
BHAYDBSYOBONRV-IUYQGCFVSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable