D0430000
Dequalinium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dequalinium
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
≥300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable