Key Documents
43753
Millipore
Legionella BCYE Supplement without L-cysteine
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Agence
according to ISO 11731:2017
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Legionella spp.
Application
A chemical enrichment supplement without L-Cysteine for presumptive identification of Legionella species.
Composants
(per vial, sufficient for 450 ml medium)
ACES Buffer/Potassium hydroxide 5g
Ferric pyrophosphate, soluble 0.125g
α-Ketoglutarate 0.5g
Distilled water 50ml
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2