Key Documents
32491
Supelco
Griseofulvin-13C17 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione-13C17 solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C17H17ClO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Changement de masse
M+17
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c](O[13CH3])[13c]2[13C](=O)[13C@]3(O[13c]2[13c]1Cl)[13C@H]([13CH3])[13CH2][13C](=O)[13CH]=[13C]3O[13CH3]
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
Clé InChI
DDUHZTYCFQRHIY-ZHYGDYSESA-N
Description générale
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Remarque sur l'analyse
purity : ≥92.5% (HPLC)
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup