Principaux documents
31999
Sigma-Aldrich
5,5-Diéthylbarbiturate de sodium
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Acide 5,5-diéthylbarbiturique sodium salt, Barbital de sodium, Barbitone, Véronal sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11N2NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.17
Beilstein:
3921202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
fine crystals
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Sédatif/hypnotique
Autres remarques
Buffer component for the separation of serum proteins by cellulose acetate electrophoresis
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
[A new buffer for cellulose acetate foil electrophoresis].
G Töpfer
Zeitschrift fur medizinische Laboratoriumsdiagnostik, 22(3), 129-134 (1981-01-01)