Principaux documents
07589
Supelco
α-Mangostin
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H26O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
Clé InChI
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory.
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory. α-mangostin has been shown to induce apoptosis via the mitochondrial pathway, reduce cell proliferation and inhibit tumorigenesis.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable