Principaux documents
04570595
(−)-Isopulegol
primary reference standard
Synonyme(s) :
(1R,2S,5R)-2-isopropényl-5-méthylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-menth-8-ène-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1906573
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Description générale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup