28-3440
Sodium nitrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Chile salpeter
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L)
Pf
306 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 874 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges