28-1590
Acetate de sodium
JIS special grade, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
≥98.5%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Disponibilité
available only in Japan
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable