Principaux documents
24-6460
Sigma-Aldrich
Pyoktanin Blue
SAJ first grade
Synonyme(s) :
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro C.I. (Colour Index):
42535
Beilstein:
8464808
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité:
SAJ first grade
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
137 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
Clé InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves