05-6080
Copper(II) oxide
CP
Synonyme(s) :
Cupric oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Clé InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves