Principaux documents
SLGVR04
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-GV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
19.7 mm
Diamètre
4 mm
Surface de filtration
0.1 cm2
Volume
1 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Conditions d'expédition
ambient
Caractéristiques et avantages
Le filtre pour seringue Millex à membrane Durapore® (PVDF) non stérile présente les avantages suivants :
  • Faible adsorption protéique, minimisant les interactions avec l'échantillon et maximisant le taux de récupération
  • Compatibilité avec les solutions aqueuses et faiblement organiques
  • Structure en polyéthylène haute densité (HDPE), matériau caractérisé par un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany