Principaux documents
SLCR013
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophobe
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LCR, Filtre pour seringue en PTFE, 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
0.45 μm pore size
Hauteur:
21.1 mm
Diamètre:
13 mm
Surface de filtration:
0.65 cm2
Volume:
10 mL
Stérilité:
non-sterile
Matériaux:
PTFE membrane (hydrophilic)
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
Matériaux
PTFE membrane (hydrophilic)
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 25 μL (after air purge)
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21.1 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.65 cm2
Volume
10 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LCR
SLCRX13NL remplace SLCR013NL
SLCRX13NK remplace SLCR013NK
Code du filtre : LCR
Conditionnement
non stérile
Caractéristiques
Produit destiné uniquement à un usage général de laboratoire
Forme physique
Code couleur : Entrée de couleur naturelle/sortie de couleur naturelle
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Protocoles
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.