Principaux documents
SCP0262
Sigma-Aldrich
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
Synonyme(s) :
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.40
Beilstein:
4210469
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
Nom du produit
Z-Phe-Ala-OH,
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
370.41
Solubilité
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
Clé InChI
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
Application
Cathepsin A substrate
Conditionnement
pack of 5g and 25g
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable