Principaux documents
PX2014
Supelco
Pyridine
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Pyridine, Azabenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
203-809-9
Pression de vapeur
26.7 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤4 ppm
Couleur
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
8.81 (20 °C in H2O)
pb
115 °C/1013 hPa
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.982 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤330 nm
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.30
λ: 350 nm Amax: ≤0.10
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.0% minColor (APHA) at time of manufacture10 maxEvaporation residue4ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 330 nm1.00AU maxUV Abs. at 340 nm0.30AU maxUV Abs. at 350 nm0.10AU maxUV Abs. at 400 nm0.01AU maxUV Cut-off330nm maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 12.7
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup