Principaux documents
NA38/26
Millipore
Membrane pour Vanne NovAseptic, silicone durci au platine
About This Item
Code UNSPSC :
31411800
Matériaux
platinum diaphragm (Cured Silicone)
silicone (rubber)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic (Surface Finish, Exterior)
Paramètres
-1-6 bar pressure range
-50 °C temp. range (220 °C) (Dry Heat (oxygen rich environment) )
130 °C temp. range (max Steam)
150 °C temp. range (max Dry Heat (oxygen poor environment))
Poids
0.09 kg (0.20 lb)
Description générale
Matériau du dispositif : caoutchouc de silicone ELASTOSIL R 4001/70 MHLa membrane est fabriquée à partir d'un caoutchouc de silicone de qualité médicale à 100 %, durci au platine.Pour vos besoins spécifiques en chimie, consultez les lignes directrices appropriées et les caractéristiques réelles des matériaux.
Vanne NovAseptic, membrane, silicone durci au platine
Application
Le corps de vanne et l'actionneur appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Conditionnement
La membrane est emballée dans une boîte fermée.
Autres remarques
Toutes les membranes sont fabriquées avec des matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine, paragraphe 177.2600, et sont fournies avec une déclaration. La membrane répond aux exigences des tests biologiques pour les plastiques de classe VI de l'USP