NA38/25
Diaphragme pour vanne NOVASEPTIC®
PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
31411800
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic (Surface)
Paramètres
-40-170 °C temp. range (Continous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
Poids
0.09 kg (0.20 lb)
Application
Le corps de vanne et le diaphragme appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression différentes du fait de leur conception. Le composant le plus faible du produit assemblé définit les limites de température et/ou de pression maximales liées à la conception.
Conditionnement
Le diaphragme est emballé dans une boîte fermée.
Autres remarques
Tous les diaphragmes sont fabriqués avec des matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine, paragraphe 177.2600, et sont fournis avec une déclaration. Le diaphragme répond aux tests biologiques USP pour les plastiques de classe VI.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany