MABS480
Anti-PTPN22 Antibody, clone 3B3.1
culture supernatant, clone 3B3.1, from mouse
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 22, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase 70Z-PEP, Lymphoid phosphatase, LyP, PEST-domain phosphatase, PEP
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B3.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPN22(26191)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected PTPN22 in 10 µg of human burkitt′s lymphoma Ramos cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2