MABN652
Anti-Potassium Channel Kvβ2 Antibody
clone K17/70, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K17/70, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kcnab2(16498)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Potassium Channel Kvβ2 in human cerebellum, rat cerebellum, human cerebral cortex, and rat hindbrain tissue.
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Potassium Channel Kvβ2 in 10 µg of SK-Mel-28 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable