MAB2515
Anti-Collagen Type III Antibody, clone 3G4
ascites fluid, clone 3G4, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL3A1(1281)
Spécificité
Application
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Cell Structure
ECM Proteins
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable